Få mere at vide
Poly(tetrafluorethylen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173810 5 g Glasflaske 5g
10042400 100 g Plastflaske 100g
10183810 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (C2F4)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084455
Synonym PTFE
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(tetrafluoroethylene)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Lineær formel (-CF2CF2-)n
Tæthed 2.0000g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.