Få mere at vide
Poly(tetrafluorethylen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
Artikelnummer. 10042400
Brand: Thermo Scientific Acros 178931000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-84-0
Molekylær formel (C2F4)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00084455
Synonym PTFE
SMIL FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(tetrafluoroethylene)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Lineær formel (-CF2CF2-)n
Tæthed 2.0000g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1% max.
Emballage Plastflaske