Få mere at vide
Poly(styrensulfonsyre) natriumsalt, M.W. 70,000
Beskrivelse
Poly(styrensulfonsyre) natriumsalt bruges som polyelektrolyt. Det bruges også som elektroledende og antistatisk harpiks til elektrografiske og elektrofotografiske substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt |
| Navn note | M.W. 70,000 |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, lavere alkoholindhold, glykoler. |
| Fysisk form | Pulver |