Få mere at vide
Poly(styrensulfonsyre) natriumsalt, M.W. 70,000
Artikelnummer. 15456375
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456375 50 g 50g
15466375 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041688.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184,21 g/mol
Poly(styrensulfonsyre) natriumsalt bruges som polyelektrolyt. Det bruges også som elektroledende og antistatisk harpiks til elektrografiske og elektrofotografiske substrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25704-18-1
Molekylær formel (C8H7NaO3S)n
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD00084449
InChI nøgle MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
IUPAC navn 4-ethenylbenzensulfonsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
Navn note M.W. 70,000
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,lower alcohols,glycols.
Fysisk form Pulver