Få mere at vide
Poly(styrensulfonsyre) natriumsalt, M.W. 500,000
Artikelnummer. 15456695
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456695 100 g 100g
15446695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045050.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184,21 g/mol
Poly(styrensulfonsyre)natriumsalt bruges i superplastificeringsmiddel i cement, ionbytterharpikser, membraner i brændselsceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25704-18-1
Molekylær formel (C8H7NaO3S)n
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD00084449
InChI nøgle MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
IUPAC navn 4-ethenylbenzensulfonsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Navn note M.W. 500,000
Farve Brun til hvid
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og sænker glykolmængden.
Fysisk form Pulver