Få mere at vide
Poly(styren-divinylbenzen), aminomethyleret, 1% tværbundet, 100-200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478580
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478580 5 g 5g
11458580 25 g 25g
11468580 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044392.06
Request Bulk or Custom Format
Dannelse af amidgrupper ved brug af Boc-strategi, som en renserharpiks
Poly(styren-divinylbenzen), aminomethyleret, 1% tværbundet, 100-200 mesh anvendes til dannelse af amidgrupper ved brug af Boc-strategi. som en rensende harpiks. C
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89551-24-6
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.156
MDL nummer MFCD00146442
InChI nøgle WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC navn phenylmethanamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (styrene-divinylbenzene)
Navn note Aminomethylated, 1% cross-linked
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Maskestørrelse 100 to 200 Mesh