Få mere at vide
Poly(styren-divinylbenzen), 2% tværbundet, 200-400 mesh
Beskrivelse
Styren-divinylbenzen copolymer bruges som pakkemateriale (fast fase) til at bestemme forurening af grundvand ved hjælp af fastfase ekstraktion baseret metode. Det er meget udbredt som søjlepakningsmateriale i væskekromatografi til adskillelse af både organiske og uorganiske ioner.3 Styren-divinylbenzen-copolymer bruges i uorganisk sporanalyse til fastfaseekstraktionsforkoncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly (styrene-divinylbenzene) |
| Navn note | 2% krydsbundne |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | 200 til 400 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | 1,2-bis(ethenyl)benzen;styren |