Få mere at vide
Poly (styren-divinylbenzen), 1% tværbundet, 200-400 mesh
Artikelnummer. 11338968
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338968 100 g 100g
11328968 5 g 5g
11318968 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11338968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041800.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til fremstilling af funktionaliserede perler anvendt i fastfasesyntese | CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol
Poly(styren-divinylbenzen) bruges i vid udstrækning som søjlepakningsmateriale i væskekromatografi til adskillelse af både organiske og uorganiske ioner. anvendes i uorganisk sporanalyse til fastfaseekstraktionsforkoncentration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-70-7
Molekylær formel C24H27NO5
Molekylvægt (g/mol) 409.48
MDL nummer 9003-70-7
InChI nøgle BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
IUPAC navn 1,2-bis(ethenyl)benzen;styren
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(styrene-divinylbenzene)
Navn note 1% krydsbundet
Fysisk form Perler
Mængde 100 g
Maskestørrelse 200 til 400 Mesh
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.