Få mere at vide
Poly(styren-divinylbenzen), 1% tværbundet, 100-200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Poly(styren-divinylbenzen) anvendes i et kromatografisk separationsmedium. Det anvendes også til fjernelse af fenolinhibitorer: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether og tert-butylkatekol. Det anvendes bredt som kolonnepakkemateriale i væskekromatografi til separation af både organiske og uorganiske ioner. Styren-divinylbenzen-copolymer anvendes i uorganisk sporanalyse til forkoncentration af fastfaseekstraktion.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly (styrene-divinylbenzene) |
| Navn note | 1% krydsbundet |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 25 g |
| Maskestørrelse | 100 til 200 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |