Få mere at vide
Poly(styrene), average M.W. 260,000
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(styrene) |
| Fysisk form | Pellets |
| Smeltepunkt | 93.0°C |
| Lineær formel | [-CH2CH(C6H5)-]n |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Merck Index | 14, 8860 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride |
| Mængde | 1 kg |
| IUPAC navn | styren |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |