Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(styrene) |
| Fysisk form | Pellets |
| Smeltepunkt | 93,0 °C |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [-CH2CH(C6H5)-]n |
| Brydningsindeks | 1.5916 |
| Vis mere |