Få mere at vide
Poly(styren), gennemsnitlig M.W. 260,000
Artikelnummer. 10337790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337790 25 g Glasflaske 25g
10657744 100 g Glasflaske 100g
10636002 500 g Glasflaske 500g
10002380 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10337790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178890250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-53-6
Molekylær formel (C8H8)n
Molekylvægt (g/mol) 104.15
MDL nummer MFCD00084450
InChI nøgle PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMIL *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(styrene)
Fysisk form Pellets
Smeltepunkt 93,0 °C
Tæthed 1.0500g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH2CH(C6H5)-]n
Brydningsindeks 1.5916
Specifik vægtfylde 1.05
Merck Index 14, 8860
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløseligt i ethylbenzen, methylisobutylketon, thf, benzen, toluen, pyridin, methylenchlorid
IUPAC navn ethenylbenzen