Få mere at vide
Poly(natrium-p-styrensulfonat), gennemsnitlig M.W. 70.000
Artikelnummer. 10328550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328550 100 g Plastflaske 100g
10012830 5 g Glasflaske 5g
10144800 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10328550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222271000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25704-18-1
Molekylær formel (C8H7NaO3S)n
Molekylvægt (g/mol) 184.21
MDL nummer MFCD00084449
InChI nøgle MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMIL [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifications
Kemisk navn eller materiale Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Farve Tan til hvid
Navn note Gennemsnitlig M.W. 70.000
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i lavere glyceroler
IUPAC navn 4-ethenylbenzensulfonsyre;molekylært hydrogen;natrium