missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Poly(propylene glycol) average Mn 400, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(propylene glycol) average Mn 400 |
| CAS | 25322-69-4 |
| Molekylær formel | C3nH6n+2On+1 |
| MDL nummer | MFCD00084446 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | NONE |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?