Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(propylene glycol) |
| Navn note | Gennemsnitlig M.W. 425 |
| Kogepunkt | 200,0 °C |
| Smeltepunkt | -25,0 °C |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Mængde | 2.5 kg |
| Flammepunkt | 185 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H[OCH(CH3)CH2]nOH |
| Brydningsindeks | 1,4465 til 1,4505 |
| Vis mere |