Få mere at vide
Poly(propylenglycol), gennemsnitligt M.W. 425
Artikelnummer. 10479890 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10479890 500 g Glasflaske 500g
10154400 5 g Glasflaske 5g
10338190 250 g Glasflaske 250g
11916981 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10479890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192155000
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Spécification
Kemisk navn eller materiale Poly(propylene glycol)
Navn note Average M.W. 425
Kogepunkt 200.0°C
Smeltepunkt -25.0°C
Lineær formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Tæthed 1.0000g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Mængde 500 g
Flammepunkt 185°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4505
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 80 mm2/s (25°C)
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.