Få mere at vide
Poly(propylenglycol), gennemsnitligt M.W. 425
Artikelnummer. 10338190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10338190 250 g Glasflaske 250g
10154400 5 g Glasflaske 5g
10479890 500 g Glasflaske 500g
11916981 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10338190 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 192152500
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(propylene glycol)
Navn note Average M.W. 425
Kogepunkt 200.0°C
Smeltepunkt -25.0°C
Lineær formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Tæthed 1.0000g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Mængde 250 g
Flammepunkt 185°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4465 to 1.4505
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 80 mm2/s (25°C)