Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(propylene glycol) |
| Farve | Grøn til gul |
| Navn note | Gennemsnitlig M.W. 4.000 |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Tæthed | 1.0000g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H[OCH(CH3)CH2]nOH |
| Brydningsindeks | 1,4500 til 1,4520 |
| Vis mere |