Få mere at vide
Poly(propylenglycol), gennemsnitlig M.W. 4.000
Artikelnummer. 10665452 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10665452 250 g Glasflaske 250g
10092440 5 g Glasflaske 5g
10675452 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10665452 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192202500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Specifica
Kemisk navn eller materiale Poly(propylene glycol)
Farve Grøn til gul
Navn note Average M.W. 4.000
Fysisk form Viskøs væske
Lineær formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4500 to 1.4520
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 930 mm2/s (25°C)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.