Få mere at vide
Poly(propylenglycol), gennemsnitlig M.W. 2.000
Artikelnummer. 10740701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740701 500 g Glasflaske 500g
10256963 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192185000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-69-4
Molekylær formel (C3H6O)n
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00084446
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC navn 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMIL [H]OC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(propylene glycol)
Farve Hvid til Grå
Navn note Gennemsnitlig M.W. 2.000
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Syreværdi 0,1 mg KOH/g maks.
Kogepunkt 200,0 °C
Smeltepunkt -31,0 °C
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt 230 °C
Hydroxylværdi 53 til 58 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Brydningsindeks 1,4495 til 1,4515
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 300 mm2/s (25 °C)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig.
Vand 0,15% Max.