Få mere at vide
Poly(phenylene sulfide), powder, nominal M.W. 10000, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
:
5g; Glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(phenylene sulfide) |
| Farve | Tan to White |
| Navn note | nominal M.W. 10000 |
| CAS | 9016-75-5 |
| Fysisk form | Powder |
| Lineær formel | (-C6H4S-)n |
| MDL nummer | MFCD00084445 |
| Tæthed | 1.3600g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |