Få mere at vide
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Tætmasket beskyttelsesnet af polyethylen med høj densitet
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Passer sikkert over de fleste laboratoriekar med lille og stor diameter
- Absorberer stød og reducerer brud
- Sikring mod flyvende glas
- Dette robuste, højdensitets polyethylen (HDPE) elastiske beskyttelsesnet passer tæt over laboratorieglasvarer for at absorbere stød, reducere brud og beskytte mod flyvende glas
- Skær blot til den ønskede længde for at passe til de fleste fartøjer
- Brug størrelser med mindre diameter til instrumenter som termometre, pipetter, elektroder, rør og sprøjter
- Brug størrelser med større diameter til flasker, kolber, bægre, tragte og søjler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Poly-Net Beskyttende net |
| Farve | Orange |
| Temperatur (engelsk) Max. | 175 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | 80 °C |
| Til brug med (applikation) | Giver beskyttelse til laboratorieglas |
| Materiale | Polyethylen |