Få mere at vide
Poly(N-vinylcarbazol), ca. MW 90.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225710 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10225710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179030250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(N-vinylcarbazole)
Farve Hvid
Navn note Sekundær standard
CAS 25067-59-8
Fysisk form Krystallinsk pulver
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 3% maks.
Emballage Glasflaske
Molekylær formel (C14H11N)n
MDL nummer MFCD00134336
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
InChI nøgle KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn 9-ethenyl-9H-carbazol
Molekylvægt (g/mol) 193.25
PubChem CID 15143