Få mere at vide
Poly(N-vinylcarbazol), sekundær standard, W.W. 135.6000, M.N. 56,400
Artikelnummer. 10700985 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700985 25 g 25g
10367431 5 g 5g
10624872 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700985 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329690250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25067-59-8
Molekylær formel (C14H11N)n
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00134336
InChI nøgle KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
SMIL *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(N-vinylcarbazole)
Farve Hvid
Navn note Sekundær standard
Fysisk form Krystallinsk pulver
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 3% maks.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.683
Specifik vægtfylde 1.2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, kloroform, dichloromethan, dioxan, thf, toluen
IUPAC navn 9-ethenylcarbazol