Få mere at vide
Poly(methylhydrosiloxan), trimethylsilyltermineret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956011 25 mL 25ml
11966011 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440100250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-57-2
Molekylær formel (CH4OSi)n
MDL nummer MFCD00084478
InChI nøgle QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(methylhydrosiloxane)
Tæthed 1.0060g/mL
Flammepunkt 204°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3H9OSi-(CH4OSi)n-CH3H9Si
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.006