Få mere at vide
Poly(methylhydrosiloxan), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363586
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363586 50 g 50g
11373586 250 g 250g
11383586 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14561.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Poly(methylhydrosiloxan) anvendes til reduktion af estere til alkoholer, katalyseret af en kombination af titanocendichlorid og enten n-BuLi eller EtMgBr. Det er et sikrere alternativ til triethoxysilan, B22063, til reduktion af phosphinoxider til phosphiner, katalyseret af Ti(Oi-Pr)4. Det bruges også i grønnere aminsyntese ved reduktiv aminering som et alternativ til borhydrider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-57-2
Molekylær formel (CH4OSi)n
MDL nummer MFCD00084478
InChI nøgle QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl hydrogen polysiloxane; PMHS
SMIL C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(methylhydrosiloxane)
Tæthed 1.006
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Mængde 50 g
Formel vægt ca 1900
Flammepunkt 204°C (399°F)
Brydningsindeks 1.398