Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), TRC
Artikelnummer. 30135206
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135206 2.5 g 2.5g
30012630 5 g -
30004859 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6880982.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-14-7
Molekylær formel C15 H24 O6 X2
Molekylvægt (g/mol) 300.35
Synonym PMMA
SMIL [X]CC(C)(CC(C)(CC([X])(C)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymethyl methacrylate
Mængde 2.5 g
Formel vægt 300.1573