Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat)
Artikelnummer. 11325038
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325038 250 g 250g
11335038 50 g 50g
11345038 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11325038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043982.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Poly(methylmethacrylat) bruges i linserne til udvendige lygter til bil- og bilkomponenter, såsom badges, rat, omdrejningstællerdæksler, advarselstrekanter og frontpaneler. Det er i form af plader, der bruges i brudsikre paneler til bygning af vinduer, ovenlys, skudsikre sikkerhedsbarrierer, badekar, LCD-skærme, møbler og mange andre applikationer. Det bruges som matrix i laserfarve-dopede organiske solid-state gain-medier til afstembare solid state farvelasere. Ydermere bruges det som et skjold til at stoppe beta-stråling udsendt fra radioisotoper, som dosimeteranordninger under gammabestrålingsprocessen og som et dispergeringsmiddel til keramiske pulvere for at stabilisere kolloide suspensioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-14-7
Molekylær formel (C5H8O2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00134349
InChI nøgle PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMIL COC(=O)C(C)(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (methyl methacrylate)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt >150 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, toluen, cyclohexanon, ethylacetat og kloroform. Uopløseligt i vand, alkoholer og alifatiske kulbrinter.
Mængde 250 g