Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), sek. stand., ca. MW 90.000, fine granulat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10731841 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10731841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.16 DKK
    873.65 DKK / 25g
    Spare 96.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(methyl methacrylate)
Farve Hvid
Navn note M.W. 93300
CAS 9011-14-7
Fysisk form Perler
Smeltepunkt >150,0 °C
Molekylær formel (C5H8O2)n
Lineær formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
MDL nummer MFCD00134349
Tæthed 1.18
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, kloroform, mek, thf
Mængde 25 g
InChI nøgle PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C(C)(-*)C-*
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
Molekylvægt (g/mol) NaN
Flammepunkt 303 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks.
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Perlestørrelse (typisk): 50 til 150 mikron