Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), ca. M.W. 15000 (GPC)
Artikelnummer. 10541641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541641 50 g Plastflaske 50g
10164400 100 g Plastflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10541641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 190690500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-14-7
Molekylær formel (C5H8O2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00134349
InChI nøgle PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMIL COC(=O)C(C)(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(methyl methacrylate)
Farve Hvid
Navn note Gennemsnitlig M.W. 15.000 (GPC)
Fysisk form Perler
Lineær formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Tæthed 1.18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, kloroform, mek, thf
Mængde 50 g
Flammepunkt >250 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 3% maks.
Emballage Plastflaske
Partikelstørrelse Perlestørrelse (typisk): 10 til 100 mikron