Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), perler, gennemsnitlig M.W. 35,000
Artikelnummer. 10701651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10701651 25 g Glasflaske 25g
10711651 500 g Glasflaske 500g
10791641 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.90 DKK
    468.65 DKK / 25g
    Spare 52.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-14-7
Molekylær formel (C5H8O2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00134349
InChI nøgle PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMIL COC(=O)C(C)(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(methyl methacrylate)
Farve Hvid
Navn note nominelt M.W. 38000
Fysisk form Perler
Smeltepunkt 105,0 °C
Lineær formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Tæthed 1.18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, kloroform, mek, thf
Mængde 25 g
Flammepunkt 300 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 5% maks.
Emballage Glasflaske
Partikelstørrelse Perlestørrelse (typisk): 50 til 150 mikron
Brydningsindeks 1.49