Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), 600 mikron
Artikelnummer. 11355018
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355018 250 g 250g
11345018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043969.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Poly(methylmethacrylat), 600 mikron bruges i mange medicinske og biokemiske anvendelser. Den er velegnet til 2D- og 3D-partikelsamlinger og til undersøgelser i det kolloide krystalfelt på grund af den høje monodispersitet. Det bruges også inden for en- og to-komponent tonere til kopimaskiner. Yderligere har det en reduceret ikke-specifik proteinbindingsaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9011-14-7
Molekylær formel (C5H8O2)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00134349
InChI nøgle PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMIL COC(=O)C(C)(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (methyl methacrylate)
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, toluen, cyclohexanon, ethylacetat og kloroform. Uopløseligt i vand, alkoholer og alifatiske kulbrinter.
Mængde 250 g
Partikelstørrelse 600 mikron