Få mere at vide
Poly(methylmethacrylat), 600 mikron
Beskrivelse
Poly(methylmethacrylat), 600 mikron bruges i mange medicinske og biokemiske anvendelser. Den er velegnet til 2D- og 3D-partikelsamlinger og til undersøgelser i det kolloide krystalfelt på grund af den høje monodispersitet. Det bruges også inden for en- og to-komponent tonere til kopimaskiner. Yderligere har det en reduceret ikke-specifik proteinbindingsaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly (methyl methacrylate) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Partikelstørrelse | 600 mikron |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i tetrahydrofuran, toluen, cyclohexanon, ethylacetat og kloroform. Uopløseligt i vand, alkoholer og alifatiske kulbrinter. |