Få mere at vide
Poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan), MW 2.400, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339308 25 g 25g
11329308 5 g 5g
11319308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043228.14
Request Bulk or Custom Format
Fluorsiliconesmøremiddel
FluorsiliconesmøremiddelPoly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) anvendes til fremstilling af silikoniserede glasfiberplader, som fungerer som en støtte til proteinkemisk analyse af elektroblottede proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-56-1
Molekylær formel C4H7F3OSi
Molekylvægt (g/mol) 156.179
MDL nummer MFCD00241477
InChI nøgle CUMCLKHSZZGALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,3,3-trifluoropropyl silanone, poly methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane, methyl-oxo-3,3,3-trifluoropropyl silane, 5,5,5-trifluoro-2-silapentane-2-one, poly 3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, silane, methyloxo 3,3,3-trifluoropropyl, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, mixture of tri-and tetra
PubChem CID 4285173
IUPAC navn methyl-oxo-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SMIL C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
Farve Farveløs
Navn note M.W. 2,400
Fysisk form Væske
Tæthed 1.25 g/mL
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Mængde 25 g
Flammepunkt 260°C (500°F)
Brydningsindeks 1.381