Få mere at vide
Poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan), MW 14.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379308
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11379308
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043230.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fluorsiliconesmøremiddel
Fluorsiliconesmøremiddel, smøremiddeladditiv, slipmiddel, skumdæmpende middel, additiv til forbedring af kemisk resistens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-56-1
Molekylær formel C4H7F3OSi
Molekylvægt (g/mol) 156.179
MDL nummer MFCD00241477
InChI nøgle CUMCLKHSZZGALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,3,3-trifluoropropyl silanone, poly methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane, methyl-oxo-3,3,3-trifluoropropyl silane, 5,5,5-trifluoro-2-silapentane-2-one, poly 3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, silane, methyloxo 3,3,3-trifluoropropyl, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, mixture of tri-and tetra
PubChem CID 4285173
IUPAC navn methyl-oxo-(3,3,3-trifluoropropyl)silane
SMIL C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
Navn note M.W. 14,000
Fysisk form Liquid
Tæthed 1.30 g/mL
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 5 g
Flammepunkt 315°C (599°F)
Brydningsindeks 1.383