Få mere at vide
Poly-L-lysinhydrobromid [MW 1.500-8.000], MP Biomedicals
Artikelnummer. 17328583 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
100mg
Artikelnummer.
17328583 100mg
1 options
Artikelnummer. 17328583 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215268980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1575.02 DKK / 100mg
    Spare 79.98 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1, 500-8, 000]
CAS 25988-63-0
Molekylær formel C18H38N6O4
Synonym lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr
Mængde 100 mg
InChI nøgle WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
SMIL C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 402.54
PubChem CID 72363
Formel vægt 1,500 to 8,000