Få mere at vide
Cytiva Poly(I)-Poly(C)
Artikelnummer. 11545784 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
265 mg
Pakningsstørrelse:
265mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11545784 265 mg 265mg
1 options
Artikelnummer. 11545784 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27473201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21055.00 DKK
    19718.00 DKK / 265mg
    Spare 1337.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til stimulering af interferonproduktion in vitro. Cytiva Poly(I)-Poly(C) leveres som et sterilt frysetørret pulver.
  • Dobbeltstrenget polyribonukleotid poly(I)− poly(C) har vist sig at inducere interferon i kaninceller
  • Dette produkt dispenseres efter vægt af tørt materiale
  • Denne vægt inkluderer polymer, restsalt og resterende vand
  • Indholdet af polymer kan variere fra parti til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 265 mg
Farve Hvid
Form Pulver