missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poly(I:C) (~90%), TRC

Artikelnummer. 30410498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410498 10 mg
30410896 250 mg
30423843 1 g
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30410498

Brand: Toronto Research Chemicals TRCP68807510MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24939-03-5
Kemisk navn eller materiale Poly(I:C)
Formel vægt 671.099
InChI formel InChI=1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)
Molekylær formel H2(C10 H11 N4 O8 P)n . H2(C9 H12 N3 O8 P)n
Molekylvægt (g/mol) 671.4
SMIL O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H]1N2C(NC=NC3=O)=C3N=C2.O[C@@H]4[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H]4N5C=CC(N)=NC5=O
Synonym 5'-Inosinic Acid Homopolymer Complex with 5'-Cytidylic Acid Homopolymer, 5'-Inosinic Acid Polymers Complex with 5'-Cytidylic Acid Polymers, 5'-Cytidylic Acid Homopolymer Complex with 5'-Inosinic Acid Homopolymer, 5'-Cytidylic Acid Polymers Complex with 5'-Inosinic Acid Polymers, 5'-Inosinic Acid Homopolymer-5'-cytidylic Acid Homopolymer Complex, NSC 120949, NSC 123233, NSC 128576, Poly(C).poly(I), Poly(C:I), Poly(I)-poly(C), Poly(I).poly(C), Poly(I).poly(C) Complex, Poly(cytidylic acid)-poly(inosinic acid), Poly(rI)-poly(rC), Poly(rI).poly(rC), Poly(rI):poly(rC), Poly(rI:rC), Polycytidylic-polyinosinic Acid, Polyinosinate-polycytidylate Complex, Polyinosinate:polycytidylate, Polyinosine-polycytidylic Acid, Polyinosinic Acid:polycytidylic Acid, Polyinosinic Acid:polycytidylic Acid Complex, Polyinosinic-polycytidylic Acid, Polyinosinic-polycytidylic Acid Complex, Polyribocytidylic Acid-polyriboinosinic Acid Complex

Tekniske data

Mængde 10 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.