Få mere at vide
Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) Hydrochloride(Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) Hydrochloride |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N8.ClH/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12;/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18);1H |
| Formel vægt | 286.1421 |