Få mere at vide
Poly(ethylenoxid), ca. M.W. 600,000
Artikelnummer. 10751261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10751261 500 g Glasflaske 500g
10534121 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178615000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene oxide)
Farve Hvid
Navn note Omtrentlig M.W. 600.000
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.