Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(ethylene oxide) |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Omtrentlig M.W. 600.000 |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Lineær formel | (-CH2CH2O-)n |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler |
| Mængde | 250 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Vis mere |