Få mere at vide
Poly(ethylenglycolmethylether), gennemsnitlig MW 750, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10522411 500 g Glasflaske 500g
10092490 5 g Glass bottle 5g
10164210 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192325000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol methyleether)
Farve Hvid
Navn note Average M.W. 750
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Fysisk form Sammensmeltet masse
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde 715 to 785
Lineær formel CH3(OCH2CH)nOH
Tæthed 1.09g/mL
Mængde 500 g
IUPAC navn 2-methoxyethanol
Hydroxylværdi 71.5 to 78.5mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max.