Få mere at vide
Poly(ethylenglycolmethylether), gennemsnitlig MW 350, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246250 500 g Glasflaske 500g
10543751 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246250 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192305000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-74-4
Molekylær formel (C2H4O)nCH4O
Molekylvægt (g/mol) 76.10
MDL nummer MFCD00084416
InChI nøgle XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
IUPAC navn 2-methoxyethanol
SMIL COCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol methyleether)
Navn note Average M.W. 350
pH 4.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Fysisk form Væske
Lineær formel CH3(OCH2CH)nOH
Tæthed 1.09g/mL
Mængde 500 g
Hydroxylværdi 152 to 168mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589nm)
Vand 0.15% max. (K.F.)