Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 8000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10065830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
3kg
Artikelnummer. 10065830
Brand: Thermo Scientific Acros 418050030
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve hvide flager
Navn note Average M.W. 8000
Smeltepunkt 55.0°C to 60.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Mængde 3 kg
Flammepunkt 270°C
Hydroxylværdi 12 to 16mg KOH/g
Emballage Plast tromle
Viskositet 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Vand ≤0.5% (K.F.)