Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig M.W. 8000
Artikelnummer. 10005850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
3 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10005850 1 kg Plastflaske 1kg
10065830 3 kg Plast tromle 3kg
10309103 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10005850 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418050010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.82 DKK
    620.65 DKK / 1kg
    Spare 68.17 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve hvide flager
Navn note Gennemsnitligt M.W. 8000
Smeltepunkt 55,0 °C til 60,0 °C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Mængde 1 kg
Flammepunkt 270 °C
Hydroxylværdi 12 til 16 mg KOH/g
Emballage Plastflaske
Viskositet 300-450 mPa (20 °C, 50% i vand)
Vand ≤0,5 % (K.F.)