Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Poly(ethylene glycol) |
| Navn note | Average M.W. 600 |
| Fysisk form | Viskøs væske efter smeltning |
| Smeltepunkt | 17.0°C to 22.0°C |
| Lineær formel | H(OCH2CH2)nOH |
| Tæthed | 1.1265g/mL |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
| Mængde | 5 L |
| Formel vægt | 600 |
| Show More |