Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitlig MW 4000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10169679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10169679
Brand: Thermo Scientific Acros 434630010
Kun null tilbage
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Hvid
Fysisk form Flager
Smeltepunkt 54.0°C to 58.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15,7688
Mængde 1 kg
Formel vægt 4000
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Vand 0.5% max.