Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(ethylene glycol) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | >200,0 °C |
| Smeltepunkt | 4,0 °C til 8,0 °C |
| Tæthed | 1.1275g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 235 °C |
| Hydroxylværdi | 267 til 295 mg KOH/g |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .