Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(ethylene glycol) |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | >200,0 °C |
| Smeltepunkt | 4,0 °C til 8,0 °C |
| Tæthed | 1.1275g/mL |
| Mængde | 5 L |
| Flammepunkt | 235 °C |
| Hydroxylværdi | 267 til 295 mg KOH/g |
| Emballage | Plast tromle |
| Vis mere |