Få mere at vide
Poly(ethylene glycol), average M.W. 300
Artikelnummer. 10797982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10797982 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10052540 1 L Glasflaske 1 L
10741604 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10797982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192220025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Klar væske
Smeltepunkt -15.0°C to +10.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Tæthed 1.1200g/mL
Merck Index 15, 7688
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Mængde 2.5 L
Flammepunkt >180°C
Hydroxylværdi 356 to 394mg KOH/g
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4620 to 1.4650
Specifik vægtfylde 1.12
Viskositet 85-100 mPa.s (20°C)